1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 1190-92-7
Molecular Formula: (CH3)2NCH=CHNO2
Formula Weight: 116.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 1903136
MDL No.: MFCD00051519
Formule:
C₄H₈N₂O₂ Point de fusion: 101…105 °C |
Numéro MDL:
MFCD00051519 Numéro CAS: 1190-92-7 |