1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-Ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 50920-65-5
Molecular Formula: C7H10N2O2
Formula Weight: 154.17
Melting Point: 137-140°
MDL No.: MFCD00156147
Formule:
C₇H₁₀N₂O₂ Poids moléculaire: 154.17 g/mol Point de fusion: 137…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00156147 Numéro CAS: 50920-65-5 |