Imprimer
Methyl p-Tolyl sulphone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Methylsulphonyl)toluene, 1-Methyl-4-(methylsulphonyl)benzene
A11531.06 A11531.14
A11531.06EA 68.4 EUR
A11531.06 A11531.14
Methyl p-Tolyl sulphone 99%
Methyl p-Tolyl sulphone
Purity: 99% CAS No.: 3185-99-7 Molecular Formula: C8H10O2S Formula Weight: 170.23 Melting Point: 86-89° Boiling Point: 140°/3mm Beilstein Reference: 607296 MDL No.: MFCD00014742
Formule: C₈H₁₀O₂S
Point d'ébullition: 140 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014742
Numéro CAS: 3185-99-7
EINECS: 221-682-8