Imprimer
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11343.06 A11343.14
A11343.06EA 76 EUR
A11343.06 A11343.14
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 56278-50-3 Molecular Formula: C9H6N2S Formula Weight: 174.23 Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 128460 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00051633
Formule: C₉H₆N₂S
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051633
Numéro CAS: 56278-50-3
ADR: 6.1,III