Imprimer
(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-((1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)thio)acetic acid
A11221.06 A11221.14
A11221.06EA 71.6 EUR
A11221.06 A11221.14
(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid 98%
(1H-Benzoimidazol-2-ylsulphanyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 3042-00-0 Molecular Formula: C9H8N2O2S Formula Weight: 208.24 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 11825 MDL No.: MFCD00022673
Formule: C₉H₈N₂O₂S
Point de fusion: ∼ 215 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022673
Numéro CAS: 3042-00-0