Imprimer
Platine 5% sur carbone, sèche
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11186.06 A11186.14 A11186.03
A11186.06EA 155 EUR
A11186.06 A11186.14 A11186.03
Platine 5% sur carbone, sèche
Platine
CAS No.: 7440-06-4 UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 14,7529