Imprimer
S,S'-Dimethyl-N-cyanodithioiminocarbonate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dimethyl N-Cyanodithioiminocarbonate, Dimethyl N-Cyanodithiocarbonimidate
A11043.14 A11043.22 A11043.36
A11043.14EA 50.9 EUR
A11043.14 A11043.22 A11043.36
S,S'-Dimethyl-N-cyanodithioiminocarbonate 95%
S,S'-Dimethyl-N-cyanodithioiminocarbonate
Purity: 95% CAS No.: 10191-60-3 Molecular Formula: C4H6N2S2 Formula Weight: 146.23 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Stench Melting Point: 50-56° Beilstein Reference: 635998 UN No.: UN2923 MDL No.: MFCD00009825
Formule: C₄H₆N₂S₂
Poids moléculaire: 146.23 g/mol
Point de fusion: 50…56 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009825
Numéro CAS: 10191-60-3
EINECS: 233-467-6
ADR: 8 III