Imprimer
3,3'-Oxydipropanenitrile 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(2-cyanoethyl) Ether
A11005.09 A11005.18
A11005.09EA 60.9 EUR
A11005.09 A11005.18
3,3'-Oxydipropanenitrile 98%
3,3'-Oxydipropanenitrile
Purity: 98% CAS No.: 1656-48-0 Molecular Formula: O(CH2CH2CN)2 Formula Weight: 124.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 119-121°/1mm MDL No.: MFCD00001960
Formule: C₆H₈N₂O
Point d'ébullition: 119…121 °C (1 mmHg)
Densité: 1,043
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001960
Numéro CAS: 1656-48-0
EINECS: 216-750-9