Imprimer
Triethyl-4-phosphonocrotonate mélange cis- et trans 94%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)crotonate
A10995.09 A10995.14
A10995.09EA 126 EUR
A10995.09 A10995.14
Triethyl-4-phosphonocrotonate mélange cis- et trans 94%
Triethyl-4-phosphonocrotonate
Purity: 94% CAS No.: 10236-14-3 Molecular Formula: C10H19O5P Formula Weight: 250.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 133-135°/0.4mm MDL No.: MFCD00009192
Formule: C₁₀H₁₉O₅P
Point d'ébullition: 133…135 °C (0,4 mmHg)
Densité: 1,130
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009192
Numéro CAS: 10236-14-3