Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride (mixture of isomers), tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 25134-21-8
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.5052
Boiling Point: 137-140°/10mm
MDL No.: MFCD00167036
Formule:
C₁₀H₁₀O₃ Point d'ébullition: 137…140 °C (10 mmHg) Densité: 1,232 Point éclair: 135 °C (275 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00167036 Numéro CAS: 25134-21-8 EINECS: 246-644-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |