2,6-Diméthyl-4(1H)-pyrimidinone 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,6-Dimethylpyrimidin-4-ol, 2,6-Dimethyl-4-pyrimidinol, 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
Purity: 99%
CAS No.: 6622-92-0
Molecular Formula: C6H8N2O
Formula Weight: 124.14
Melting Point: 198-200°
Beilstein Reference: 114324
MDL No.: MFCD00006105
Formule:
C₆H₈N₂O Point de fusion: 198…200 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006105 Numéro CAS: 6622-92-0 EINECS: 229-577-9 |