N-α-Benzoyl-L-arginine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Bz-Arg-OH, N-α-Benzoyl-L-Arginine
Purity: 99%
CAS No.: 154-92-7
Molecular Formula: C13H18N4O3
Formula Weight: 278.31
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 285° dec.
MDL No.: MFCD00001763
Formule:
C₁₃H₁₈N₄O₃ Point de fusion: 285 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00001763 Numéro CAS: 154-92-7 EINECS: 205-837-7 |