Imprimer
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Furo[3,4-c]pyridine-1,3-dione
A10771.14 A10771.03 A10771.06
A10771.14EA 546 EUR
A10771.14 A10771.03 A10771.06
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride 97%
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
Purity: 97% CAS No.: 4664-08-8 Molecular Formula: C7H3NO3 Formula Weight: 149.11 Melting Point: 75-79° MDL No.: MFCD00010680
Formule: C₇H₃NO₃
Poids moléculaire: 149.11 g/mol
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010680
Numéro CAS: 4664-08-8