Imprimer
Phenylglyoxal monohydrate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10677.06 A10677.14 A10677.22
A10677.06EA 59.1 EUR
A10677.06 A10677.14 A10677.22
Phenylglyoxal monohydrate 97%
Phenylglyoxal monohydrate
Purity: 97% CAS No.: 1075-06-5 Molecular Formula: C8H6O2.H2O Formula Weight: 152.15 (134.12anhy) Melting Point: 71-77° Boiling Point: 142°/125mm Beilstein Reference: 1854721 MDL No.: MFCD00149499
Formule: C₈H₆O₂·H₂O
Point d'ébullition: 142 °C (125 mmHg)
Point de fusion: 71…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149499
Numéro CAS: 1075-06-5
EINECS: 214-036-1