N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine hydrate 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 13139-15-6
Molecular Formula: C11H21NO4.xH2O
Formula Weight: 231.29(anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 84-87°
Beilstein Reference: 1711814
Optical Rotation: -25° (c=2 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00066067
Formule:
C₁₁H₂₁NO₄·xH₂O Point de fusion: 84…87 °C |
Numéro MDL:
MFCD00066067 Numéro CAS: 13139-15-6 EINECS: 236-073-2 |