Imprimer
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cupferazone, N'1,N'2-Dicyclohexylideneoxalohydrazide, Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide), Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone, Cuprizone
A10628.14 A10628.22
A10628.14EA 74 EUR
A10628.14 A10628.22
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone ≥98%
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone
Purity: 98% CAS No.: 370-81-0 Molecular Formula: C14H22N4O2 Formula Weight: 278.36 Melting Point: 208-212° Beilstein Reference: 2388004 MDL No.: MFCD00001659
Formule: C₁₄H₂₂N₄O₂
Poids moléculaire: 278.36 g/mol
Point de fusion: 208…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001659
Numéro CAS: 370-81-0
EINECS: 206-729-2