Imprimer
6-Chlorothiochroman-4-one 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10304.03 A10304.06
A10304.03EA 31.7 EUR
A10304.03 A10304.06
6-Chlorothiochroman-4-one 98%
6-Chlorothiochroman-4-one
Purity: 98% CAS No.: 13735-12-1 Molecular Formula: C9H7ClOS Formula Weight: 198.67 Melting Point: 65-69° Beilstein Reference: 124621 MDL No.: MFCD00052997
Formule: C₉H₇ClOS
Poids moléculaire: 198.67 g/mol
Point de fusion: 65…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052997
Numéro CAS: 13735-12-1