Acide 4-(4-méthylphényl)-4-oxobutanoïque 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Oxo-4-(p-tolyl)butanoic acid, 3-(4-Methylbenzoyl)propionic Acid, 4-(p-Tolyl)-4-oxobutyric Acid
Purity: 98%
CAS No.: 4619-20-9
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.22
Melting Point: 124-128°
Beilstein Reference: 2099653
MDL No.: MFCD00020541
Formule:
C₁₁H₁₂O₃ Point de fusion: 124…128 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00020541 Numéro CAS: 4619-20-9 |