Atropine sulphate monohydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 5908-99-6
Molecular Formula: C34H46N2O6.H2SO4.H2O
Formula Weight: 694.84 (676.82anhy)
Melting Point: 187-192°
Beilstein Reference: 6109275
UN No.: UN1544
MDL No.: MFCD00074815
Formule:
C₁₇H₂₃NO₃ Point de fusion: 187…192 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00074815 Numéro CAS: 5908-99-6 EINECS: 200-235-0 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,875 |