(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 2491-20-5
Molecular Formula: C4H9NO2.HCl
Formula Weight: 139.58
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 3594033
Optical Rotation: +6.5° (c=10 in methanol)
MDL No.: MFCD00063663
Formule:
C₄H₉NO₂·HCl Point de fusion: 106…110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00063663 Numéro CAS: 2491-20-5 EINECS: 219-652-4 |