Imprimer
Acide (2E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)acrylique principalement trans 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acrylic acid, 3-Piperonylacrylic acid, 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)acrylic acid
A10122.14 A10122.22 A10122.36
A10122.14EA 74.9 EUR
A10122.14 A10122.22 A10122.36
Acide (2E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)acrylique principalement trans 99%
Acide (2E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)acrylique
Purity: 99% CAS No.: 2373-80-0 Molecular Formula: C10H8O4 Formula Weight: 192.17 Melting Point: ca 243° dec. Beilstein Reference: 84599 MDL No.: MFCD00005837
Formule: C₁₀H₈O₄
Poids moléculaire: 192.17 g/mol
Point de fusion: ∼ 243 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005837
Numéro CAS: 2373-80-0
EINECS: 219-151-0