Imprimer
Nickel molybdenum oxide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
89938.14 89938.22
89938.14EA 70 EUR
89938.14 89938.22
Nickel molybdenum oxide ≥98%
Nickel molybdenum oxide
Purity: 98% CAS No.: 14177-55-0 Molecular Formula: NiMoO4 Formula Weight: 218.65 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016255
Formule: NiMoO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016255
Numéro CAS: 14177-55-0
EINECS: 238-034-5