Titanium(IV) isobutoxide
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 681-98-1
Molecular Formula: C16H36O4Ti
Formula Weight: 340.34
Flash Point: 77°(171°F)
Physical Form: Melt
Density: 1.02
Refractive Index: 1.4950
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Boiling Point: 296°
MDL No.: MFCD00015045
Formule:
C₁₆H₃₆O₄Ti Point d'ébullition: 296 °C Densité: 1,02 Point éclair: 77 °C (171 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015045 Numéro CAS: 681-98-1 |