Imprimer
Gel de silice ≥99.5%, pore large
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
89385.36 89385.A3
89385.36EA 137 EUR
89385.36 89385.A3
Gel de silice ≥99.5%, pore large
Gel de silice
Purity: 99.5% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: 56 Micron, S.A. 500m2/g, P.V. 0.75cc/g Appearance: White MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4