Aluminum di(isopropoxide)acetoacetic ester chelate (≥9,6% Al)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 9.6% min
CAS No.: 14782-75-3
Molecular Formula: C12H23AlO5
Formula Weight: 274.3
Flash Point: 50°(122°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.05
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Alcohol-like
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00135521
Formule:
C₁₂H₂₃AlO₅ Poids moléculaire: 274.3 g/mol Densité: 1.05 Point éclair: 50 °C (122 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00135521 Numéro CAS: 14782-75-3 EINECS: 238-851-7 ADR: 3 III |