Imprimer
Gadolinium(III) acetate hydrate ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
89158.06 89158.14 89158.22
89158.06EA 33.6 EUR
89158.06 89158.14 89158.22
Gadolinium(III) acetate hydrate ≥99.9%
Gadolinium(III) acetate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 100587-93-7 Molecular Formula: Gd(OOCCH3)3.xH2O Formula Weight: 334.39(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.611 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Boiling Point: dec. Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00150116
Formule: Gd(OOCCH₃)₃·xH₂O
Poids moléculaire: 334.39 g/mol (anhy)
Point d'ébullition: Déc.
Densité: 1.611
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150116
Numéro CAS: 100587-93-7
EINECS: 240-204-9