Platine 0,5% sur alumine, en pastilles 2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in), réduit
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Platinium
CAS No.: 7440-06-4
MDL No.: MFCD00011179
Applications: Selective hydrogenations; gas purifications: e.g. Oxidation of carbon monoxide to carbon dioxide, hydrogen removal from oxygen or carbon dioxide
Formule:
Pt Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011179 Numéro CAS: 7440-06-4 EINECS: 215-691-6 |