Lithium trifluoroacetate monohydrate ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 2923-17-3
Molecular Formula: C2F3LiO2.H2O
Formula Weight: 137.97 (119.96anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00149663
Formule:
C₂F₃LiO₂·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149663 Numéro CAS: 2923-17-3 EINECS: 220-878-0 UN: 2811 ADR: 6.1,II |