Imprimer
Sodium borohydrure 4.4 M en solution aqueuse stable
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium tétrahydruroborate, Sodium tétrahydroborate, Sodium tétrahydridoborate
87659.AE 87659.AP 87659.K3
87659.AEEA 40.5 EUR
87659.AE 87659.AP 87659.K3
Sodium borohydrure 4.4 M en solution aqueuse stable
Sodium borohydrure
CAS No.: 16940-66-2 Molecular Formula: BH4Na Formula Weight: 37.83 Physical Form: Liquid Density: 1.4 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless UN No.: UN3320 MDL No.: MFCD00003518
Formule: NaBH₄
Poids moléculaire: 37.83 g/mol
Point de fusion: 400
Densité: 1.4
Point éclair: 69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 3320
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,08664