Imprimer
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide ≥95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
77107.22 77107.36
77107.22EA 34 EUR
77107.22 77107.36
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide ≥95%
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide
Purity: 95% CAS No.: 1070-10-6 Molecular Formula: C32H68O4Ti Formula Weight: 564.79 Flash Point: 71°(160°F) Physical Form: Liquid Density: 0.926 Refractive Index: 1.482 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Pale yellow Melting Point: -25° Boiling Point: 194°/0.25mm Beilstein Reference: 3692023 MDL No.: MFCD00015264
Formule: C₃₂H₆₈O₄Ti
Point d'ébullition: 194 °C (0,25 mmHg)
Point de fusion: < –25 °C
Densité: 0,926
Point éclair: 71 °C (160 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015264
Numéro CAS: 1070-10-6
EINECS: 213-969-1