Cérium (IV) oxyde 20% dans l'eau, dispersion de nanoparticules <5.0nm APS Number Weighted, pH élevé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dioxyde de cerium
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: Liquid
Density: 1.23
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
pH: 8.0
MDL No.: MFCD00010933
Formule:
CeO₂ Poids moléculaire: 172.11 g/mol Point d'ébullition: 3468 Point de fusion: 2000 Densité: 1.23 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010933 Numéro CAS: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Indice Merck: 12,02035 |