Hématoxyline hydraté, (max. 8% H₂O) ≥80% (poids sec), en poudre
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(+)-Hématoxyline hydraté
Purity: 80%
CAS No.: 517-28-2
Molecular Formula: C16H14O6.xH2O
Formula Weight: 302.29(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Cream to brown
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 91399
MDL No.: MFCD00078111
Formule:
C₁₆H₁₄O₆·xH₂O Poids moléculaire: 302.29 g/mol (anhy) Point de fusion: ∼ 200 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00078111 Numéro CAS: 517-28-2 EINECS: 208-237-3 Indice Merck: 14,4637 |