Imprimer
Amidon soluble 1% (p/v) en solution aqueuse pour les titrages iodométriques
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Amylodextrine
47209.AP 47209.K2 47209.K7 47209.M4
47209.APEA 39.7 EUR
47209.AP 47209.K2 47209.K7 47209.M4
Amidon soluble 1% (p/v) en solution aqueuse pour les titrages iodométriques
Amidon soluble
CAS No.: 9005-84-9 Physical Form: Liquid for iodometric titrations MDL No.: MFCD00082026
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Poids moléculaire: 162.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Indice Merck: 14,8799