Iron, plasma standard solution, Fe 1000 µg/ml, Specpure®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: (Fe(NO₃)₃).9H₂O in 5% HNO₃
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00010999