Imprimer
Bromure de scandium (III), ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Dans une ampoule sous argon
47199.03 47199.06
47199.03EA 235 EUR
47199.03 47199.06
Bromure de scandium (III), ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Bromure de scandium (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 13465-59-3 Molecular Formula: ScBr3 Formula Weight: 284.67 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00016324
Formule: Br₃Sc
Poids moléculaire: 284.67 g/mol
Point de fusion: 969
Densité: 3.91
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016324
Numéro CAS: 13465-59-3
EINECS: 236-699-6