Imprimer
Antimony, AAS standard solution, Sb 1000 µg/ml, Specpure®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
47197.AE 47197.AP
47197.AEEA 66.6 EUR
47197.AE 47197.AP
Antimony, AAS standard solution, Sb 1000 µg/ml, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards d'antimoine
Molecular Formula: Sb in 30% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: UN1789
MDL No.: MFCD00134030