Tribromure de thulium, ultra sec ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 14456-51-0
Molecular Formula: TmBr3
Formula Weight: 408.66
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 952°
Boiling Point: 1440°
MDL No.: MFCD00050138
Formule:
Br₃Tm Point d'ébullition: 1440 °C Point de fusion: 952 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00050138 Numéro CAS: 14456-51-0 EINECS: 238-444-4 |