Cérium tribromure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 14457-87-5
Molecular Formula: CeBr3
Formula Weight: 379.83
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.18
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 733°
Boiling Point: 1560°
MDL No.: MFCD00016004
Formule:
CeBr₃ Point d'ébullition: 1560 °C Point de fusion: 733 °C Densité: 5,18 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016004 Numéro CAS: 14457-87-5 EINECS: 238-447-0 Indice Merck: 14,1995 |