Imprimer
Méthanol ≥99.8% pour LC-MS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
47192.K2 47192.M1
47192.K2EA 83.2 EUR
47192.K2 47192.M1
Méthanol ≥99.8% pour LC-MS
Méthanol
Purity: 99.8+% CAS No.: 67-56-1 Molecular Formula: CH4O Formula Weight: 32.04 Flash Point: 11°(52°F) Physical Form: Liquid Density: 0.791 Refractive Index: 1.3290 Appearance: Colourless Odour: Mild Melting Point: -98° Boiling Point: 64.7° Beilstein Reference: 1098229 UN No.: UN1230 MDL No.: MFCD00004595
Applications: Solvent for LC-MS analysis
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64,7 °C
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,791
Point éclair: 11 °C (52 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
Indice Merck: 14,5957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM