Imprimer
Lanthane (III) iodure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Lanthanum triiodide
Dans une ampoule sous argon
47184.03 47184.06
47184.03EA 92.5 EUR
47184.03 47184.06
Lanthane (III) iodure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Lanthane (III) iodure
Purity: 99.99% CAS No.: 13813-22-4 Molecular Formula: LaI3 Formula Weight: 519.62 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Off-white Odour: Odourless Melting Point: 772° MDL No.: MFCD00049470
Formule: I₃La
Poids moléculaire: 519.62 g/mol
Point de fusion: 772 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049470
Numéro CAS: 13813-22-4
EINECS: 237-465-6