Trichlorure d'holmium, ultra sec ≥99.95% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Holmium (III) chlorure, Chlorure d'holmium (III)
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.95%
CAS No.: 10138-62-2
Molecular Formula: HoCl3
Formula Weight: 271.29
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.70
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 718°
MDL No.: MFCD00011051
Formule:
Cl₃Ho Poids moléculaire: 271.29 g/mol Point d'ébullition: 1500 Point de fusion: 718 °C Densité: 3.70 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011051 Numéro CAS: 10138-62-2 EINECS: 233-387-1 Indice Merck: 14,4727 |