Imprimer
Chrome (II) chlorure ≥99.9% (base métaux) -80 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chromium dichloride
47176.03 47176.06 47176.14
47176.03EA 69.8 EUR
47176.03 47176.06 47176.14
Chrome (II) chlorure ≥99.9% (base métaux) -80 mesh
Chrome (II) chlorure
Purity: 99.9% CAS No.: 10049-05-5 Molecular Formula: Cl2Cr Formula Weight: 122.9 Physical Form: -80 Mesh Powder Density: 2.878 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 824° UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00010947
Formule: Cl₂Cr
Poids moléculaire: 122.9 g/mol
Point d'ébullition: 1302
Point de fusion: 824 °C
Densité: 2.878
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010947
Numéro CAS: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,2244