Imprimer
Bismuth (III) bromure, anhydre ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
47175.03 47175.06
47175.03EA 123 EUR
47175.03 47175.06
Bismuth (III) bromure, anhydre ≥99.999% (base métaux)
Bismuth (III) bromure
Purity: 99.999% CAS No.: 7787-58-8 Molecular Formula: BiBr3 Formula Weight: 448.71 Physical Form: Powder Density: 5.72 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Yellow Odour: Acidic Melting Point: 218° Boiling Point: 453° UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00014195
Formule: BiBr₃
Poids moléculaire: 448.69 g/mol
Point d'ébullition: 453 °C
Point de fusion: 218 °C
Densité: 5.72
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014195
Numéro CAS: 7787-58-8
EINECS: 232-121-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 12,01299