Imprimer
Yttrium, oil based standard solution, Y 1000 µg/g, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
47172.18EA 141 EUR
47172.18
Yttrium, oil based standard solution, Y 1000 µg/g, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards d'yttrium
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011468