Aluminium oxyde ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Oxyde d'aluminium
Purity: 99%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 32-63 Micron APS Powder, S.A. 200m2/g
Density: 3.965
Refractive Index: 1.768
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
MDL No.: MFCD00003424
Formule:
Al₂O₃ Poids moléculaire: 101.96 g/mol Point d'ébullition: 2980 °C Point de fusion: 2045 °C Densité: 3.965 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003424 Numéro CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Indice Merck: 14,356 |