Iodure d'aluminium, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Aluminium iodure
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7784-23-8
Molecular Formula: AlI3
Formula Weight: 407.69
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.98
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: White to brownish-purple
Odour: Pungent
Melting Point: 191°
Boiling Point: 360°
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00003427
Formule:
AlI₃ Poids moléculaire: 407.7 g/mol Point d'ébullition: 360 °C Point de fusion: 191 °C Densité: 3.98 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003427 Numéro CAS: 7784-23-8 EINECS: 232-054-8 UN: 3260 ADR: 8 II Indice Merck: 14,346 |