Imprimer
Bromure d'aluminium, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Aluminium bromure
Dans une ampoule sous argon
47168.06 47168.09
47168.06EA 323 EUR
47168.06 47168.09
Bromure d'aluminium, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Bromure d'aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7727-15-3 Molecular Formula: AlBr3 Formula Weight: 266.71 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.21 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to orange Odour: Pungent Melting Point: 97.5° Boiling Point: 265° UN No.: UN1725 MDL No.: MFCD00003421
Formule: AlBr₃
Poids moléculaire: 266.69 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C
Point de fusion: 97.5 °C
Densité: 3.21
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003421
Numéro CAS: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN: 1725
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,332