Imprimer
Manganèse (II) iodure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Manganous iodide
Dans une ampoule sous argon
47166.03 47166.06 47166.09
47166.03EA 159 EUR
47166.03 47166.06 47166.09
Manganèse (II) iodure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Manganèse (II) iodure
Purity: 99.99% CAS No.: 7790-33-2 Molecular Formula: MnI2 Formula Weight: 308.75 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 5.0 Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive Appearance: White to pink to red Odour: Odourless Melting Point: 638° MDL No.: MFCD00016225
Formule: I₂Mn
Poids moléculaire: 308.75 g/mol
Point de fusion: 638 °C
Densité: 5.0
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016225
Numéro CAS: 7790-33-2
EINECS: 232-201-6
Indice Merck: 14,5732