Imprimer
Triiodure de néodyme, ultra sec ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Iodure de néodyme (III)
Dans une ampoule sous argon
47157.03 47157.06
47157.03EA 170 EUR
47157.03 47157.06
Triiodure de néodyme, ultra sec ≥99.9% (base métaux)
Triiodure de néodyme
Purity: 99.9% CAS No.: 13813-24-6 Molecular Formula: NdI3 Formula Weight: 524.95 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016248
Formule: I₃Nd
Poids moléculaire: 524.95
Point de fusion: 784
Densité: 5.85
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016248
Numéro CAS: 13813-24-6
EINECS: 237-467-7