Imprimer
Iridium, noir ≥99.95% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
47150.ME 47150.04 47150.09
47150.MEEA 521 EUR
47150.ME 47150.04 47150.09
Iridium, noir ≥99.95% (base métaux)
Iridium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: S.A. 20-30m2/g Appearance: Black UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III